Läs mer
Epredia™ UltraVision LP-detektionssystem
Produktkod. 10596014 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
60 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
60ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10596014 125 mL 125ml
12624007 60 mL 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10596014 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TL125HL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26200.00 SEK
    24331.22 SEK / 125ml
    Save 1868.78 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP-detektionssystem: HRP Polymer är ett känsligt detektionssystem baserat på biotinfri polymerteknologi.
UltraVision LP är den senaste tekniken inom polymermärkning. Polymerdetekteringsmetoder har visat sig ge ökad känslighet och detektionsenkelhet. Detta andra generationens polymersystem är sammansatt av mindre polymersubenheter som minimerar konflikter vid bindning av målproteinet. Minskade bindningskonflikter resulterar i mer konsekvent färgning och bättre signalförstärkning. 1 I slutändan ger detta användaren högre känslighet och antikroppseffektivitet. 2 Med UltraVision LP, du använder mindre antikroppar och får bättre signal-brus-förhållanden. UltraVision LP är också biotinfritt, vilket eliminerar bakgrundsfärgning som hittas med traditionella biotinbaserade detektionsmetoder.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidas
  • Kromogen/substrat: Inget tillhandahållet
Innehåller:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP-polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml primär antikroppsförstärkare (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH)
Anmärkning:
UltraVision detektionssystem detekterar en specifik mus-IgG- eller kanin-IgG-antikropp bunden till ett antigen i vävnadssnitt. Den specifika antikroppen är lokaliserad av en universell sekundär antikroppsformulering konjugerad till en enzymmärkt polymer som känner igen mus- och kanin-immunoglobuliner. Polymerkomplexet visualiseras sedan med ett lämpligt substrat/kromogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Räkna 625 till 1250 bilder
Kvantitet 125 mL
Inkluderar 125 mL Ultra V-block (TA-125-UB), 125 mL Primary Antibody Enhancer (TL-125-PB), 125 mL HRP-polymer (TL-125-PH)
Kromagen Ingen tillhandahålls
Specificitet anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Förvaringskrav Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i 18 månader.
Enzym Peroxidas
Produktlinje Laboratorievision, UltraVision
Substrat Ingen tillhandahålls