Läs mer
Epredia™ UltraVision LP-detektionssystem
Produktkod. p-4532222 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
60 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
60ml
Produktkod. 12624007
Brand: Epredia™ TL060HL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP-detektionssystem: HRP Polymer är ett känsligt detektionssystem baserat på biotinfri polymerteknologi.
UltraVision LP är den senaste tekniken inom polymermärkning. Polymerdetekteringsmetoder har visat sig ge ökad känslighet och detektionsenkelhet. Detta andra generationens polymersystem är sammansatt av mindre polymersubenheter som minimerar konflikter vid bindning av målproteinet. Minskade bindningskonflikter resulterar i mer konsekvent färgning och bättre signalförstärkning. 1 I slutändan ger detta användaren högre känslighet och antikroppseffektivitet. 2 Med UltraVision LP, du använder mindre antikroppar och får bättre signal-brus-förhållanden. UltraVision LP är också biotinfritt, vilket eliminerar bakgrundsfärgning som hittas med traditionella biotinbaserade detektionsmetoder.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidas
  • Kromogen/substrat: Inget tillhandahållet
Innehåller:
TL-060-HL: 60mL Ultra V Block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP-polymer (TL-060-PH)
TL-125-HL: 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml primär antikroppsförstärkare (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH)
Anmärkning:
UltraVision detektionssystem detekterar en specifik mus-IgG- eller kanin-IgG-antikropp bunden till ett antigen i vävnadssnitt. Den specifika antikroppen är lokaliserad av en universell sekundär antikroppsformulering konjugerad till en enzymmärkt polymer som känner igen mus- och kanin-immunoglobuliner. Polymerkomplexet visualiseras sedan med ett lämpligt substrat/kromogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Räkna 300 till 600 bilder
Kvantitet 60 mL
Inkluderar 60mL Ultra V-block (TA-060-UB), 60mL Primary Antibody Enhancer (TL-060-PB), 60mL HRP-polymer (TL-060-PH)
Kromagen Ingen tillhandahålls
Specificitet anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Förvaringskrav Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i 18 månader.
Enzym Peroxidas
Produktlinje Labb Vision , UltraVision
Substrat Ingen tillhandahålls
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 60ML U-Vision LP Lrge Vol Det Syst
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone