Läs mer
Epredia™ UltraVision LP HRP Polymer& DAB Detektionssystem
Produktkod. 12614007 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
60 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
15ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12614007 60 mL 60ml
10657575 15 mL 15ml
12624017 125 mL 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12614007 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TL060HD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Epredia™ Lab Vision UltraVision LP-detektionssystem: HRP Polymer/DAB Plus Chromogen är ett känsligt detektionssystem baserat på biotinfri, polymerteknologi.
UltraVision LP är den senaste tekniken inom polymermärkning. Polymerdetekteringsmetoder har visat sig ge ökad känslighet och detektionsenkelhet. Detta andra generationens polymersystem är sammansatt av mindre polymersubenheter som minimerar konflikter vid bindning av målproteinet. Minskade bindningskonflikter resulterar i mer konsekvent färgning och bättre signalförstärkning. 1 I slutändan ger detta användaren högre känslighet och antikroppseffektivitet. 2 Med UltraVision LP, du använder mindre antikroppar och får bättre signal-brus-förhållanden. UltraVision LP är också biotinfritt, vilket eliminerar bakgrundsfärgning som hittas med traditionella biotinbaserade detektionsmetoder.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidas
  • Kromogen/substrat: diaminobensidin (DAB )
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Peroxidas
  • Kromogen/substrat: diaminobensidin (DAB )
Innehåller:
TL-015-HD: 15 mL väteperoxidblock (TA-015-HP), 15 mL Ultra V-block (TA-015-UB), 15 mL Primary Antibody Enhancer (TL-015-PB), 15 mL HRP-polymer (TL-015-PH), 15 mL DAB Plus-substrat (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus kromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 mL väteperoxidblock (TA-060-HP), 60 mL Ultra V-block (TA-060-UB), 60 mL primär antikroppsförstärkare (TL-060-PB), 60 mL HRP-polymer (TL-060-PH), 60 mL DAB Plus-substrat (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus kromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml väteperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml primär antikroppsförstärkare (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-substrat (TA-125-HSX), 4mL DAB Plus kromogen (TA-004-HCX)
Anmärkning:
UltraVision detektionssystem detekterar en specifik mus-IgG- eller kanin-IgG-antikropp bunden till ett antigen i vävnadssnitt. Den specifika antikroppen är lokaliserad av en universell sekundär antikroppsformulering konjugerad till en enzymmärkt polymer som känner igen mus- och kanin-immunoglobuliner. Polymerkomplexet visualiseras sedan med ett lämpligt substrat/kromogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Räkna 300 till 600 bilder
Kvantitet 60 mL
Inkluderar 60 ml väteperoxidblock (TA-060-HP), 60 ml Ultra V-block (TA-060-UB), 60 ml primär antikroppsförstärkare (TL-060-PB), 60 ml HRP-polymer (TL-060-PH), 60 ml DAB Plus-substrat (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus kromogen (TA-002-HCX)
Kromagen Diaminobensidin (DAB )
Specificitet anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Förvaringskrav Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i 18 månader.
Enzym Peroxidas
Substrat Diaminobensidin (DAB )
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 60 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYMER /DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine