Läs mer
Epredia™ UltraVision LP HRP Polymer& DAB Detektionssystem
Handla allt Epredia ProdukterDescription
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidas
Kromogen/substrat: diaminobensidin (DAB )
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidas
Kromogen/substrat: diaminobensidin (DAB )
Innehåller:
TL-015-HD: 15 mL väteperoxidblock (TA-015-HP), 15 mL Ultra V-block (TA-015-UB), 15 mL Primary Antibody Enhancer (TL-015-PB), 15 mL HRP-polymer (TL-015-PH), 15 mL DAB Plus-substrat (TA-015-HSX), 1mL DAB Plus kromogen (TA-001-HCX)
TL-060-HD: 60 mL väteperoxidblock (TA-060-HP), 60 mL Ultra V-block (TA-060-UB), 60 mL primär antikroppsförstärkare (TL-060-PB), 60 mL HRP-polymer (TL-060-PH), 60 mL DAB Plus-substrat (TA-060-HSX), 2mL DAB Plus kromogen (TA-002-HCX)
TL-125-HD: 125 ml väteperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml primär antikroppsförstärkare (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-substrat (TA-125-HSX), 4mL DAB Plus kromogen (TA-004-HCX)
Anmärkning:
UltraVision detektionssystem detekterar en specifik mus-IgG- eller kanin-IgG-antikropp bunden till ett antigen i vävnadssnitt. Den specifika antikroppen är lokaliserad av en universell sekundär antikroppsformulering konjugerad till en enzymmärkt polymer som känner igen mus- och kanin-immunoglobuliner. Polymerkomplexet visualiseras sedan med ett lämpligt substrat/kromogen.
Specifications
Specifications
| Räkna | 625 till 1250 bilder |
| Kvantitet | 125 mL |
| Inkluderar | 125 ml väteperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml primär antikroppsförstärkare (TL-125-PB), 125 ml HRP-polymer (TL-125-PH), 125 ml DAB Plus-substrat (TA-125-HSX), 4mL DAB Plus kromogen (TA-004-HCX) |
| Kromagen | Diaminobensidin (DAB ) |
| Specificitet | anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L) |
| Förvaringskrav | Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i 18 månader. |
| Enzym | Peroxidas |
| Produktlinje | Labb Vision , UltraVision |
| Substrat | Diaminobensidin (DAB ) |
Safety and Handling
- 125 ML ULTRAVISION LP DETECTION SYSTEM: HRP POLYME r/DAB Plus chromogen, specificity anti-Mouse IgG
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine