Läs mer
Epredia™ UltraVision Quanto-detektionssystem AP
Produktkod. 12654007 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
60 mL
125 mL
Substrat:
Diaminobensidin (DAB)
Ingen tillhandahålls
Enzym:
Alkaliskt fosfatas
Peroxidas
Förpackningsstorlek:
125ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Substrat Enzym unitSize
12654007 60 mL Ingen tillhandahålls Alkaliskt fosfatas 60ml
12664017 125 mL Ingen tillhandahålls Alkaliskt fosfatas 125ml
15290715 125 mL Diaminobensidin (DAB) Peroxidas 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12654007 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TL060QAL
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger högre labblönsamhet och bättre färgning genom att stödja laboratorier för att välja den bästa antikroppen för varje test.
UltraVision Quanto AP har validerats i kombination med Liquid Fast-Red Substrate System och ger fyra stora fördelar:
Högkänslighet —kan både användas för knepiga och utmanande markörer och/eller tillåter en mer skonsam HIER
Ökad känslighet för kaninantikroppar —mer ekonomisk användning av dyra monoklonala kaninantikroppar Skarp, klar och stark färgning för hög kontrast
Reducerade inkubationstider för kortare körtider&bulletc1_end; UltraVision Quanto är tekniken för detta årtionde inom polymermärkning. Polymerdetekteringsmetoder har visat sig ge ökad känslighet och detektionsenkelhet. Denna innovativa mikropolymerteknologi har stora fördelar jämfört med konventionella IHC-system eftersom den tillåter“ detektor” att lätt penetrera till kärnmembranet vilket gör det möjligt för användaren att detektera nukleära antigener utan att offra förmågan att färga cytoplasma och membranantigener. UltraVision Quanto förstärker signalen med primära antikroppar från både mus och kanin, vilket gör den mångsidig och enkel att använda. Bakgrundsbrus på grund av ospecifik bindning till endogena biotinmolekyler elimineras pga UltraVision Quanto är inte ett biotin/avidinbaserat system. Signal-brusförhållandet förbättras ytterligare för att detektera lågt antigenuttryck eller kompensera för låg primär antikroppsaffinitet genom att använda högrenade sekundära antikroppar och enzymer. De UltraVision Quanto förser slutligen användaren med ett snabbt, lättanvänt och mångsidigt IHC-detektionssystem som erbjuder överlägsen färgning av vävnader som traditionellt anses vara svåra att visualisera.
  • Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
  • Enzym: Alkaliskt fosfatas
  • Kromogen/substrat: Inget tillhandahållet
Inkluderar:TL-060-AL: Primär antikroppsförstärkare Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-AL: Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-125-QPB), AP Polymer Quanto (TL-125-QAP), Ultra V Block (TA-125-UB)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kromagen Ingen tillhandahålls
Enzym Alkaliskt fosfatas
Produktlinje Laboratorievision, UltraVision
Specificitet anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Substrat Ingen tillhandahålls
Inkluderar Primär antikroppsförstärkare Quanto (TL-060-QPB), AP Polymer Quanto (TL-060-QAP), Ultra V Block (TA-060-UB)
Kvantitet 60 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 60 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM AP Polymer (Ready-To-Use), specificity anti-Mouse
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone