Beskrivning
- Förbättrad känslighet samtidigt som bakgrunden minimeras— Kan användas med både lågt uttryck och rutinmarkörer
- Ökad känslighet för kaninantikroppar— mer ekonomisk användning av dyra monoklonala kaninantikroppar
- Minskad kostnad per test— Quanto är fortfarande ett av de mest prisvärda systemen som finns
- Kortare inkubationstider— Snabbare körtider
Inkluderar:TL-060-QHD: 60mL väteperoxidblock (TA-060-HP), 60mL primär antikroppsförstärkare Quanto(TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto(TL-060-QPH), 60mL Ultra V-block (TA-060-UB), 60mL DAB Quanto-substrat (TA-060-QHSX), 2mL DAB Quanto Chromogen (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml väteperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml primär antikroppsförstärkare Quanto(TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-block (TA-125mL), 125mL DAB Quanto-substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 15 mL |
| Inkluderar | 15 mL väteperoxid, 15 mL antikroppsförstärkare Quanto, 15 mL HRP-polymer, 15 mL UltraV-block, 15 mL DAB Quanto substrat, DAB Quanto kromogen |
Säkerhet och hantering
- 15 ML ULTRAVISION QUANTO DETECTION SYSTEM HRP DAB, contains 15mL Hydrogen Peroxide,15mL Antibody Amplifier Quanto,15mLHRP Polymer, 15mL UltraV Block, 15mL DAB Quanto Substrate, DAB Quanto Chromogen 15mL
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1A
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P320-Särskild behandling krävs omedelbart (se på etiketten).
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P391-Samla upp spill.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, triton-X100, sodium azide
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.