Läs mer
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detection System HRP DAB
Produktkod. 12674017 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mL
60 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
15ml
60ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12674017 125 mL 125ml
12673997 15 mL 15ml
12664007 60 mL 60ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12674017 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer TL125QHD
 Begränsad artikel
I lager
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB ger högre labblönsamhet och bättre färgning genom att stödja laboratorier för att välja den bästa antikroppen för varje test.
UltraVision Quanto är tekniken för detta årtionde inom polymermärkning. Polymerdetekteringsmetoder har visat sig ge ökad känslighet och detektionsenkelhet. Denna innovativa mikropolymerteknologi har stora fördelar jämfört med konventionella IHC-system eftersom den tillåter“ detektor” att lätt penetrera till kärnmembranet vilket gör det möjligt för användaren att detektera nukleära antigener utan att offra förmågan att färga cytoplasma och membranantigener. UltraVision Quanto förstärker signalen med primära antikroppar från både mus och kanin, vilket gör den mångsidig och enkel att använda. Bakgrundsbrus på grund av ospecifik bindning till endogena biotinmolekyler elimineras pga UltraVision Quanto är inte ett biotin/avidinbaserat system. Signal-brusförhållandet förbättras ytterligare för att detektera lågt antigenuttryck eller kompensera för låg primär antikroppsaffinitet genom att använda högrenade sekundära antikroppar och enzymer. De UltraVision Quanto förser slutligen användaren med ett snabbt, lättanvänt och mångsidigt IHC-detektionssystem som erbjuder överlägsen färgning av vävnader som traditionellt anses vara svåra att visualisera.
  • Förbättrad känslighet samtidigt som bakgrunden minimeras— Kan användas med både lågt uttryck och rutinmarkörer
  • Ökad känslighet för kaninantikroppar— mer ekonomisk användning av dyra monoklonala kaninantikroppar
  • Minskad kostnad per test— Quanto är fortfarande ett av de mest prisvärda systemen som finns
  • Kortare inkubationstider— Snabbare körtider
Inkluderar:TL-060-QHD: 60mL väteperoxidblock (TA-060-HP), 60mL primär antikroppsförstärkare Quanto(TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto(TL-060-QPH), 60mL Ultra V-block (TA-060-UB), 60mL DAB Quanto-substrat (TA-060-QHSX), 2mL DAB Quanto Chromogen (TA-002-QHCX)
TL-125-QHD: 125 ml väteperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml primär antikroppsförstärkare Quanto(TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-block (TA-125mL), 125mL DAB Quanto-substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 125 mL
Inkluderar 125 ml väteperoxidblock (TA-125-HP), 125 ml primär antikroppsförstärkare Quanto (TL-125-QPB), 125 ml HRP-polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-block (TA-125-UB), 125 ml DAB Quanto-substrat (TA-125-QHSX), 4 ml DAB Quanto Chromogen (TA-004-QHCX)
Förvaringskrav Förvara vid 2-8 °C. Varje komponent är stabil i upp till 18 månader.
Produktlinje UltraVision
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • UltraVision Quanto Detection
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide