Beskrivning
- Förbättrad känslighet samtidigt som bakgrunden minimeras— Kan användas med både lågt uttryck och rutinmarkörer
- Ökad känslighet för kaninantikroppar— mer ekonomisk användning av dyra monoklonala kaninantikroppar
- Minskad kostnad per test— Quanto är fortfarande ett av de mest prisvärda systemen som finns
- Kortare inkubationstider— Snabbare vändningstider
Specificitet: anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L)
Enzym: Peroxidas
Kromogen/substrat: Inget tillhandahållet
Inkluderar:TL-060-HL: 60mL Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto (TL-060-QPH), 60mL Ultra V Block (TA-060-UB)
TL-125-HL: 125mL Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-125-QPB), 125mL HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125mL Ultra V Block (TA-125-UB),
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 60 mL |
| Inkluderar | 60mL Primary Antibody Amplifier Quanto (TL-060-QPB), 60mL HRP Polymer Quanto (TL-060-QPH), 60mL Ultra V Block (TA-060-UB) |
| Kromagen | Ingen tillhandahålls |
| Specificitet | anti-mus IgG (H+L), anti-kanin IgG (H+L) |
| Förvaringskrav | Förvara vid 2° till 8 °C. Varje komponent är stabil i upp till 18 månader. |
| Enzym | Peroxidas |
| Produktlinje | UltraVision |
| Substrat | Ingen tillhandahålls |
Safety and Handling
- UltraVision Quanto Detection
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide