Läs mer
Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse
Produktkod. 12674007 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
60 mL
Förpackningsstorlek:
60ml
Produktkod. 12674007
Brand: Epredia™ TL060QHDM
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provide strong staining while reducing mouse on mouse background all with a simple routine procedure using the Epredia™ UltraVision™ Quanto Mouse on Mouse HRP IHC detection system.
Historically immunohistochemistry (IHC) staining with mouse antibodies on mouse tissue has been a challenge. The results were compromised by high levels of undesirable background or weak signal from interactions between the detection system and mouse tissues. The Epredia UltraVision Quanto Mouse on Mouse HRP Detection System eliminates these challenges, ensuring laboratories can produce optimal results routinely. UltraVision Quanto Makes Optimal Results Routine by providing:
  • Strong Staining
  • Reduced Mouse on Mouse Background
  • Simple Biotin Free Polymer Procedure
  • For use with a DAB or other HRP Chromogen; For optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Räkna 200 to 600 tests
Kvantitet 60 mL
Förvaringskrav Store at 2-8°C. Stable for up to 18 months.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 60ML ULTRAVISION QUANTO MOUSE ON MOUSE HRP, FOR use with a DAB or other HRP Chromogen, for optimal results use with DAB Quanto TA-125-QHDX (125mL) or TA-060-QHDX (60mL) 200 to 600 tests 60mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane