Beskrivning
- För användning med Ultrospec 10
- Tillverkad av metakrylat
- Min. driftsvolymen är 2,5 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Engångscell |
| Material | Plast |
| Optik | OD600 |
| pH-intervall | 5 till 9 |
| Spänning | 9 V |