Läs mer
Biochrom Ultrospec™ 30 celltäthetsmätare
Produktkod. 30694946 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Räckvidd:
600 nm
Produktkod. Räckvidd
30694946 600 nm
1 options
Produktkod. 30694946 Leverantör Biochrom Leverantörsnummer 80300812
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Mäter tätheten av bakterie- och jästceller i suspension med kompakt och underhållslåg enhet
  • Instrumentet är litet, bärbart och lätt att använda och kan mäta tillväxthastigheter för E. coli, andra bakterier och jäst
  • Skapa och spara cellspecifika standardkurvor att läsa av mot om och om igen
  • Kan även användas med McFarland-standarder
  • Intuitiv pekskärm för enkel plug and play-användning
  • Batteridriven och bärbar för användning där celler faktiskt odlas
  • Använder LED-ljuskälla i kombination med en avancerad fiberoptik
  • Hand - hållen
  • Accepterar 10 x 10 mm cuvettes eller 16 mm provrör
  • 10 till 12 mm-provrör kräver adapterset
  • Spill kan enkelt torkas av från den släta ytan, och cellutrymmet kan spolas med formaldehyd eller etylenoxid för att sterilisera det
  • Spara resultaten ombord eller exportera via USB USB-minne
  • Kompakt enhet som kräver lite underhåll
  • Rekommenderas inte för användning med däggdjurscellinjer
Specifikationer
Produkttyp Celltäthetsmätare
Miljövärdering IP20
Visa LED-pekskärm
Räckvidd 600 nm