Läs mer
Biochrom Ultrospec™ 30 Celldensitetsmätare
Beskrivning
- Instrumentet är litet, bärbart och lätt att använda och kan mäta tillväxthastigheter för E. coli, andra bakterier och jäst
- Skapa och spara cellspecifika standardkurvor att läsa av mot om och om igen
- Kan även användas med McFarland-standarder
- Intuitiv pekskärm för enkel plug and play-användning
- Batteridriven och bärbar för användning där celler faktiskt odlas
- Använder LED-ljuskälla i kombination med en avancerad fiberoptik
- Handhållen
- Accepterar 10 x 10 mm-kyvetter eller 16 mm-provrör. 10 till 12 mm-provrör kräver adapterset
- Spill kan enkelt torkas av från den släta ytan, och cellutrymmet kan spolas med formaldehyd eller etylenoxid för att sterilisera det
- Spara resultat på datorn eller exportera via USB-minne
- Kompakt enhet som kräver lite underhåll
- Rekommenderas inte för användning med däggdjurscellinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE- och UKCA-märkt, US och CAN Safety (ETL eller motsvarande) |
| Färg | Svart |
| Kompatibilitet | 10 x 10 mm-kyvetter, 16 mm-provrör |
| Anslutningar | USB-A, USB-C |
| Beskrivning | Celldensitetsmätare |
| Detektionsområde | 600 nm |
| Detektortyp | Fotodiod |
| Visa | LCD-pekskärm |
| Mått (L x B x H) | 170 x 210 x 50 mm |
| Språk | Engelska, kinesiska |
| Visa mer |
Innehåller internt uppladdningsbart Li-Ion-batteri