Läs mer
Biochrom Ultrospec™ 7000 PC UV-Vis Spectrophotometer
Typ:
UV-Vis spektrofotometer PC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Specifikationer
Specifikationer
| Anslutningar | USB cable, USB memory stick |
| Visa | Touchscreen |
| Produktlinje | Ultrospec 7000 |
| Spektral bandbredd | 2 nm |
| Typ | UV-Vis spektrofotometer PC |
| Spänning | 90/250 V |
| Våglängdsområde | 190 to 1100 nm |
| Elektriska krav | 30 VAC |
| För användning med (applikation) | Developed to Meet The Day-to-Day Needs of The Busy Laboratory |
| Höjd (engelska) | 17.99 in. |
| Visa mer |