Läs mer
Biochrom™ Ultrospec 7500 UV-Vis Spectrophotometer
Produktkod. 17717359 Handla allt Harvard Bioscience Produkter
Change view
Typ:
Lokal kontroll UV-Vis-spektrofotometer
Produktkod. Typ
17717359 Lokal kontroll UV-Vis-spektrofotometer
1 options
Produktkod. 17717359 Leverantör Biochrom™ Leverantörsnummer 80214060
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Ultrospec 7500 är ett instrument som är enkelt att använda, med mycket avancerad prestandafunktionalitet och ett sofistikerat GLP-läge för att säkerställa hög kvalitet, konsekventa och pålitliga resultat. Detta instrument är mångsidigt och exakt och är idealiskt för användning i alla tillverknings- eller produktionslaboratorier.
  • Ikondriven pekskärm som är enkel att använda, för äkta plug and play-installation
  • Automatiserad 8-cells provkarusell levereras som standard
  • Robust, kompakt och pålitlig för allmän eller hårt reglerad laboratorieanvändning
  • Kombinerar grundläggande mätlägen med förbättrad programvarufunktionalitet och möjligheter till metodutveckling
  • Kan uppgraderas med Resolution CFR PC-kontrollprogramvara för att uppfylla 21 CFR Part 11
  • Tillhandahåller lagrade metoder för DNA-, RNA-, oligo- och proteinkvantifiering, samt kontroll av provets renhet
  • Förladdade metoder för allmänt tillgängliga fluorescerande färgämnen för tidigare prover
  • Skärmdumpsfunktion för att enkelt samla in och exportera resultat
  • 800 x 480 pixlar bakgrundsbelyst LCD-färgpekskärm
  • Xenonblixtlampa för längre livslängd och lägre driftskostnader
  • IQ/OQ tillgänglig på begäran
Specifikationer
Absorbansintervall 190 till 1100 nm
Baslinjeplanhet ±0,002 topp till topp,± 0,0005 RMS vid 340 nm för 0 A
Strålens centrumhöjd 15 mm
Färg Vitt
Dataintervall för skanning 1 nm
Detektortyp Fotodiod
Visa LCD
Mått (L x B x H) 510 × 350 × 160 mm
Språk Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Kinesiska, Japanska
Ljuskälla Pulserad Xenon
Produktlinje Ultrospec 7000
Spektral bandbredd <2 nm
Typ Lokal kontroll UV-Vis-spektrofotometer
Spänning 100 till 240 V
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Val av våglängd 1 nm
Elektriska krav 100 till 240 V
Filtreringsgaller 1200 linjer/mm aberrationskorrigerad konkavt galler
Optisk design Optik för delad stråle;
Fotometriskt noggrannhetsinstrument ±0,5 % eller± 0,003 A (den som är störst vid 546 nm)
Fotometriskt område -3 till +3 A, 0,1 till 100 % T
Fotometrisk repeterbarhet ±0,5 % till 3 A vid 546 nm
Skrivare ingår Skrivartillbehör finns
Form Rektangulär
Garanti 2 år instrument, 3 år lampa
Våglängdsnoggrannhet ±1 nm
Våglängds repeterbarhet ±0,5 nm
Frekvens 50/60 Hz