Läs mer
Biochrom Ultrospec™ 9000 PC UV-Vis Spectrophotometer
Typ:
UV-Vis Spectrophotometer PC
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Pharmacopoeia compliant
- 21 CFR part 11 support through Datrys CFR (optional)
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | 21 CFR part 11 |
| Anslutningar | USB cable, USB memory stick |
| Visa | Touchscreen |
| Produktlinje | Ultrospec 9000 |
| Spektral bandbredd | 0.5, 1, 2, 4 nm |
| Typ | UV-Vis Spectrophotometer PC |
| Spänning | 90/250 V |
| Våglängdsområde | 190 to 1100 nm |
| Elektriska krav | 30 VAC |
| För användning med (applikation) | Operation in High Specification Laboratories |
| Visa mer |