Läs mer
Biochrom Ultrospec 9000 Spectrophotometer UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth
Våglängdsområde:
190 to 1100 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Standalone instrument
- Pharmacopoeia compliant
- 21 CFR part 11 support through Datrys CFR (optional)
- Color touchscreen for easy operation
- Software for wavelength scanning, fixed wavelength, standard curves, kinetics and pre-stored life science methods
- Wide range of accessories and options available
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0.3 |
| Djup (metriskt) | 330 mm |
| Typ | UV-Vis Spectrophotometer with Bluetooth |
| Spänning | 250 V |
| Våglängdsområde | 190 to 1100 nm |
| Elektriska krav | 90/250 V, 50/60 Hz |
| Höjd (metrisk) | 457 mm |
| Hertz | 50/60 Hz |