Läs mer
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nukleinsyramärkningssats
Beskrivning
ULYSIS Kits för märkning av nukleinsyror erbjuder en unik metod för att fästa ett fluorescerande färgämne till nukleinsyror. Märkningsreagensen i kitet reagerar med guaninets N7 och bildar ett stabilt koordinationskomplex, och reaktionen är enkel och snabb – bara värmedenaturera DNA (5 minuter), tillsätt etiketten (reagera i 15 minuter), och rena sedan.
Funktioner inkluderar:
- Märkningsreaktionen är klar på så lite som 15 minuter
- Finns i flera Alexa Fluor färga färger
- Icke-enzymatisk märkning —undviker de potentiella fördomar och begränsningar som är förknippade med enzymatiska märkningsmetoder
- Flexibilitet —kompatibel med ett brett utbud av experimentella förhållanden och protokoll
- Hög känslighet —ger starka fluorescenssignaler, vilket möjliggör detektering av mål med låg förekomst
Pålitlig märkning med Universal Linkage System
Denna serie av ULYSIS kit har utvecklats för att möjliggöra snabb och enkel koppling av Alexa Fluor färgämnen till purinbaser i nukleinsyrapolymerer. Metoden, Universal Linkage System (ULS ), använder ett platinafärgämneskomplex som bildar en stabil addukt med N7-positionen av guanin och, i mindre utsträckning, adeninbaser i DNA, RNA, PNA och oligonukleotider. Resultatet är en pålitlig icke-enzymatisk metod för nukleinsyramärkning.
Märkning går snabbt och enkelt
Märkningsreaktionen tar vanligtvis bara 15 minuter och separation av de märkta nukleinsyrorna från de oreagerade ULS komplex kan åstadkommas med en enkel spin-kolonnprocedur. DNA längre än∼ 1 000 baspar kräver en 10-minuters DNas-spjälkning före märkning, vilket både optimerar märkning och fragmenterar sonden för effektiv hybridisering.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. Behövs men ingår inte: gelfiltreringsbaserade spinnkolonner för rening av det märkta DNA:t från överskott av märkningsreagens |
| Färg | Klart |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Formatera | Kit |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488 |
| Slutlig produkttyp | Prober (Märkt RNA), Prober (Märkt DNA), Oligos (Märkt) |
| Provtyp | DNA/RNA |
| Märkningsmål | DNA (Allmänt), Oligos, RNA (Allmänt) |
| Excitation/Emission | 492/520 nm |
| För användning med (applikation) | Dot blöt, Northern blöt, Southern blöt, RNA in situ hybridisering, DNA in situ hybridisering, Multicolor fluorescens in situ hybridisering (mFISH), jämförande genom hybridisering (CGH), Microarray analys |
| Visa mer |