Läs mer
Invitrogen™ ULYSIS™ Alexa Fluor™ Nukleinsyramärkningssats
Produktkod. 10666333
Change view
Etikett eller färgämne:
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 546
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Excitation/Emission:
492/520 nm
555/570 nm
588/615 nm
650/670 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Etikett eller färgämne Excitation/Emission Förpackningsstorlek
10666333 Alexa Fluor 647 650/670 nm Varje
10144382 Alexa Fluor 488 492/520 nm Varje
10266962 Alexa Fluor 546 555/570 nm Varje
10798463 Alexa Fluor 594 588/615 nm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10666333 Supplier Invitrogen™ Supplier No. U21660
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uppnå oöverträffad precision och känslighet i dina fluorescensbaserade applikationer från FISH till realtids-PCR. Med en strömlinjeformad, icke-enzymatisk märkningsprocess och ett brett urval av livfulla färgämnen, ULYSIS kit säkerställer att dina nukleinsyror är redo för alla utmaningar.
ULYSIS Kits för märkning av nukleinsyror erbjuder en unik metod för att fästa ett fluorescerande färgämne till nukleinsyror. Märkningsreagensen i kitet reagerar med guaninets N7 och bildar ett stabilt koordinationskomplex, och reaktionen är enkel och snabb – bara värmedenaturera DNA (5 minuter), tillsätt etiketten (reagera i 15 minuter), och rena sedan.
Funktioner inkluderar:
  • Märkningsreaktionen är klar på så lite som 15 minuter
  • Finns i flera Alexa Fluor färga färger
  • Icke-enzymatisk märkning —undviker de potentiella fördomar och begränsningar som är förknippade med enzymatiska märkningsmetoder
  • Flexibilitet —kompatibel med ett brett utbud av experimentella förhållanden och protokoll
  • Hög känslighet —ger starka fluorescenssignaler, vilket möjliggör detektering av mål med låg förekomst
Pålitlig märkning med Universal Linkage System
Denna serie av ULYSIS kit har utvecklats för att möjliggöra snabb och enkel koppling av Alexa Fluor färgämnen till purinbaser i nukleinsyrapolymerer. Metoden, Universal Linkage System (ULS ), använder ett platinafärgämneskomplex som bildar en stabil addukt med N7-positionen av guanin och, i mindre utsträckning, adeninbaser i DNA, RNA, PNA och oligonukleotider. Resultatet är en pålitlig icke-enzymatisk metod för nukleinsyramärkning.
Märkning går snabbt och enkelt
Märkningsreaktionen tar vanligtvis bara 15 minuter och separation av de märkta nukleinsyrorna från de oreagerade ULS komplex kan åstadkommas med en enkel spin-kolonnprocedur. DNA längre än∼ 1 000 baspar kräver en 10-minuters DNas-spjälkning före märkning, vilket både optimerar märkning och fragmenterar sonden för effektiv hybridisering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Behövs men ingår inte: gelfiltreringsbaserade spinnkolonner för rening av det märkta DNA:t från överskott av märkningsreagens
Färg Långt rött
Detektionsmetod Fluorescens
Formatera Kit
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 647
Slutlig produkttyp Prober (Märkt RNA), Prober (Märkt DNA), Oligos (Märkt)
Provtyp DNA/RNA
Märkningsmål DNA (Allmänt), Oligos, RNA (Allmänt)
Excitation/Emission 650/670 nm
För användning med (applikation) Dot blöt, Northern blöt, Southern blöt, RNA in situ hybridisering, DNA in situ hybridisering, Multicolor fluorescens in situ hybridisering (mFISH), jämförande genom hybridisering (CGH), Microarray analys
Inkluderar etikett eller färgämne Ja
Märkningsmetod Direkt märkning
Produktlinje Alexa Fluor, Ulys
Produkttyp Nukleinsyramärkningssats
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ulysis Alexa Fluor 647 Nucleic Acid Labeling Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl sulfoxide