missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UM-164, MedChemExpress

Produktkod. 16444598
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16444598

Brand: Medchem Express HY112182

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.

UM-164 (DAS-DFGO-II) is a highly potent inhibitor of c-Src with a Kd of 2.7 nM. UM-164 also potently inhibits p38α and p38β.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material UM-164
Fysisk form Solid
CAS 903564-48-7
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H31F3N8O3S
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym DAS-DFGO-II
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (7.80 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(C1=CN=C(NC2=NC(C)=NC(N3CCN(CCO)CC3)=C2)S1)NC4=CC(NC(C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5)=O)=CC=C4C
Molekylvikt (g/mol) 640.68
Formel vikt 640.68
Procent renhet 98.91%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.