missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
STEMCELL Technologies UM729
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 μg of active compound
Beskrivning
- UM729 is a pyrimido-[4,5-b]-indole derivative which enhances the self-renewal of human hematopoietic stem cells in vitro
- UM729 does not inhibit the aryl hydrocarbon receptor (AHR) pathway, but has been shown to collaborate with AHR antagonists in preventing differentiation of acute myeloid leukemia (AML) cells in culture
- Enhances human hematopoietic stem cell self-renewal in vitro (Fares et al.)
- Collaborates with StemRegenin 1 (SR1) in preventing differentiation of AML cells in culture (Pabst et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| Synonym | UM-729 |
| Kvantitet | 250 μg of active compound |
| Molekylformel | C20H25N5O2 · X HCl [X H2O] |
| Renhet | ≥95% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering