Läs mer
Umbelliferone, MedChemExpress
Produktkod. 16469106
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16469106 100 mg
1 options
Produktkod. 16469106 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0573
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Umbelliferone (7-Hydroxycoumarin), a natural product of the coumarin family, is a fluorescing compound which can be used as a sunscreen agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Umbelliferone
CAS 93-35-6
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H6O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 7-Hydroxycoumarin Hydrangin NSC 19790
Löslighetsinformation DMSO : 6.67 mg/mL (41.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER O=C1C=CC2=CC=C(O)C=C2O1
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Formel vikt 162.14
Procent renhet 98.92%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death