Läs mer
Umbralisib R-enantiomer, MedChemExpress
Beskrivning
Umbralisib R-enantiomer (TGR-1202 R-enantiomer) is a PI3Kδ inhibitor, which is the less active enantiomer of TGR-1202.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Umbralisib R-enantiomer |
| CAS | 1532533-69-9 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H24F3N5O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | TGR-1202 R-enantiomer RP5264 R-enantiomer |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=CC(F)=C2)=C([C@@H](C)N3N=C(C4=CC=C(OC(C)C)C(F)=C4)C5=C(N)N=CN=C53)OC6=CC=C(F)C=C16 |
| Molekylvikt (g/mol) | 571.55 |
| Formel vikt | 571.55 |
| Visa mer |