Läs mer
Gilac™ Paraplyställ
Produktkod. 17958471
Change view
Färg:
Svart
Produktkod. Färg
17958471 Svart
1 options
Produktkod. 17958471 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G356641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.91 SEK
    262.83 SEK / Paket med 1
    Save 126.08 SEK
    32% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Paraplyställ är enastående hållbart även vid intensiv cykelanvändning.
  • Återanvändbar plastplatta.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv cykelanvändning.
  • Idealisk för institutioner.
  • Paket med 10 st.
Specifikationer
Storlek Standard
Produkttyp Paraplyställ
Bredd (metrisk) 225 mm
Färg Svart