Läs mer
Umckalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Umckalin |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O5/c1-14-10-6-3-4-9(13)16-8(6)5-7(12)11(10)15-2/h3-5,12H,1-2H3 |
| Formel vikt | 222.0528 |