Läs mer
Umeclidinium bromide, MedChemExpress
Produktkod. 16487717
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16487717 5 mg
16464988 10 mg
16425756 100 mg
16411237 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16487717 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Umeclidinium bromide is a novel mAChR antagonist. The affinity (Ki) of Umeclidinium bromide for the cloned human M1-M5 mAChRs ranges from 0.05 to 0.16 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Umeclidinium bromide
Fysisk form Solid
CAS 869113-09-7
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H34BrNO2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym GSK573719A
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (66.86 mM)
LEDER OC(C12CC[N+](CC2)(CCOCC3=CC=CC=C3)CC1)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[Br-]
Molekylvikt (g/mol) 508.49
Formel vikt 508.49
Procent renhet 96.01%