Läs mer
Umeclidinium bromid, Mikromol™
Beskrivning
Umeclidinium bromid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Umeclidinium Bromide |
| CAS | 869113-09-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Umeclidinium Bromide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C29 H34 N O2 . Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, bromide (1:1), 1-Azoniabicyclo[2.2.2]octane, 4-(hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-(phenylmethoxy)ethyl]-, bromide (9CI), 4-(Hydroxydiphenylmethyl)-1-[2-[(phenylmethyl)oxy]ethyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octanium bromide, 4-[Hydroxy(diphenyl)methyl]-1-[2-[(phenylmethyl)oxy]ethyl]-1-azoniabicyclo[2.2.2]octane bromide, Umeclidinium bromide, GSK 573719A |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34NO2.BrH/c31-29(26-12-6-2-7-13-26,27-14-8-3-9-15-27)28-16-19-30(20-17-28,21-18-28)22-23-32-24-25-10-4-1-5-11-25;/h1-15,31H,16-24H2;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)C34CC[N+](CCOCc5ccccc5)(CC3)CC4 |
| IUPAC-namn | difenyl-[1-(2-fenylmetoxyetyl)-1-azoniabicyklo[2.2.2]oktan-4-yl]metanol; Bromid |
| Visa mer |