Läs mer
UMI-77, MedChemExpress
Beskrivning
UMI-77 is a selective Mcl-1 inhibitor, which shows high binding affinity to Mcl-1 (IC50=0.31 μM). UMI-77 binds to the BH3 binding groove of Mcl-1 with Ki of 490 nM, showing selectivity over other members of anti-apoptotic Bcl-2 members.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UMI-77 |
| CAS | 518303-20-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H14BrNO5S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 28 mg/mL (59.79 mM) |
| LEDER | O=C(O)CSC1=CC(NS(=O)(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C3C=CC=CC3=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.34 |
| Formel vikt | 468.34 |
| Visa mer |