Läs mer
Emballator UN Approved Cans
Produktkod. 11304415
Encompass
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
25 L
Höjd (metrisk):
296 mm
306 mm
310 mm
467 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11304415
Brand: Emballator 48H0523410300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Made of HDPE. Emballator UN Approved Cans approved by NET for storage and transport of dangerous goods.
  • Material: HDPE, approved for food contact
  • Color: Nature
  • UN Approved tamper evident closure
  • Approved by NET for storage and transport of dangerous goods
Specifikationer
Produkttyp UN Approved Can
Kapacitet (metrisk) 5 L
Färg Natural
Material HDPE
Längd (metrisk) 190 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 306 mm
Diameter (metrisk) Yttre 40 mm
Vikt (metrisk) 235 g
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.