Läs mer
Kautex™ FN:s skruvstängning för jerrycans
Beskrivning
- Med manipuleringssäker ring och skuminsats
- DIN 51/55 för dunkar med 5L och 10L kapacitet
- PE
- FN:s godkännande
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Referensförsäkran om överensstämmelse |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Stängningsstorlek | 51 mm |
| Förslutningstyp | Skruvförslutning |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Hold (Håll) |
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Stängning |
| Sterilitet | Icke-steril |