Läs mer
Thermo Scientific™ Omonterade 4 ml skruvgänga flaska bekvämlighetssatser
Beskrivning
Thermo Scientific™ Nationella omonterade 4 mL skruvgängade injektionsflaskor innehåller flaskor och kapsyler med förmonterade septa.
- Alla föremål förblir praktiska och dammfria
- Kapsyler med förinsatt septa fästs inte på flaskor förpackade —i polypåsar
Innehåller:
100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Svart |
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Färg | Klart |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Förslits | Nej |
| Volym (metrisk) | 4 mL |
| Septum | PTFE/silikon (0,75 mil) |
| Inkluderar | Flaska: C4015-1, Förslutning: C4015-75A |
| Antal per förpackning | 100 |
| Tjocklek (engelska) | 0,75 mil. |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.