Läs mer
Thermo Scientific™ Omonterade 4 ml skruvgänga flaska bekvämlighetssatser
Produktkod. 12400238
Stängningsmaterial:
Phenolic
Polypropen
Polypropylene
Färg:
Amber
Bärnsten
Clear
Klart
Septum:
PTFE/Silicone
PTFE/silikon (0,75 mil)
Red PTFE/White Silicone
White Virgin PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12400238
Brand: Thermo Scientific™ C401588AW
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj bekväma, omonterade skruvgänga flasksatser, med lock med förmonterade septa.
Thermo Scientific™ Nationella omonterade 4 mL skruvgängade injektionsflaskor innehåller flaskor och kapsyler med förmonterade septa.
  • Alla föremål förblir praktiska och dammfria
  • Kapsyler med förinsatt septa fästs inte på flaskor förpackade —i polypåsar
Innehåller:
100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Bärnsten
Material Glas, PTFE, Silikon
Förslits Nej
Volym (metrisk) 4 mL
Septum Red PTFE/White Silicone
Inkluderar Flaska: C4015-2W, Förslutning: C4015-75A
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock, öppen topp, 8,5 mm hål
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ Omonterad skruvflaska Convenience Kit
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt Ja
Septastorlek (metrisk) 13-425 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.