Läs mer
Thermo Scientific™ Omonterade 4 ml skruvgänga flaska bekvämlighetssatser
Produktkod. 12420258
Stängningsmaterial:
Fenol
Polypropen
Färg:
Bärnsten
Klart
Septum:
PTFE/Silikon
PTFE/silikon (0,75 mil)
Röd PTFE/Vit silikon
Vit Virgin PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12420258
Brand: Thermo Scientific™ C4015S15
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Välj bekväma, omonterade skruvgänga flasksatser, med lock med förmonterade septa.
Thermo Scientific™ Nationella omonterade 4 mL skruvgängade injektionsflaskor innehåller flaskor och kapsyler med förmonterade septa.
  • All items remain handy and dust-free
  • Caps with pre-inserted septa are not attached to vials—packaged in polybags
Includes:
100 vials and 100 caps with pre-assembled septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Färg Klart
Material Glass, PTFE, Silicone
Förslits No
Volym (metrisk) 4 mL
Septum PTFE/Silikon
Inkluderar Vial: C4015-S1, Closure: C4015-75A
Antal per förpackning 100
Volym (metrisk) Totalt 4 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Screw Cap, Open Top, 8.5 mm hole
Höjd (metrisk) 45 mm
Typ Unassembled Screw Vial Convenience Kit
Stängningsstorlek 13-425
Markeringspunkt No
Septastorlek (metrisk) 13-425 mm
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.