Läs mer
Thermo Scientific™ Unassembled Convenience Kits: EPA Vials with Caps and Septa
Volym (metrisk):
20 mL
40 mL
Färg:
Amber
Clear
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Designed for discrete water sampling applications.
Thermo Scientific™ National EPA Vial Convenience Kits are designed for discrete water sampling applications.
Each carton contains shrink-wrapped vials and separately packaged caps and natural-colored PTFE/clear Silicone septa in polybags.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Amber 40mL vials, PTFE/Silicone septa and cap |
| Färg | Amber |
| Material | Glass |
| Volym (metrisk) | 40 mL |
| Septum | Silicone/PTFE |
| Volym (metrisk) Totalt | 40 mL |
| Förslutningstyp | Screw Cap with Septum |
| Certifikat och efterlevnad | EPA |
| Typ | Unassembled Convenience Kit |
| För användning med (utrustning) | Discrete Water Sampling Applications |