Läs mer
Thermo Scientific™ Unassembled Convenience Kits: EPA Vials with Caps and Septa
Volym (metrisk):
20 mL
40 mL
Färg:
Amber
Clear
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Designed for discrete water sampling applications.
Thermo Scientific™ National EPA Vial Convenience Kits are designed for discrete water sampling applications.
Each carton contains shrink-wrapped vials and separately packaged caps and natural-colored PTFE/clear Silicone septa in polybags.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Clear 20mL vials, PTFE/Silicone septa and cap |
| Färg | Clear |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (utrustning) | Discrete Water Sampling Applications |