Läs mer
UNBS5162, MedChemExpress
Produktkod. 16483107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483107 50 mg -
16457068 10 mg 10mg
16407116 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16483107 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16509
MedChemExpress UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UNBS5162
Fysisk form Solid
CAS 956590-23-1
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N4O3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (65.88 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N)NC1=CC2=CC=CC(C(N(CCN(C)C)C3=O)=O)=C2C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 326.35
Formel vikt 326.35
Procent renhet 99.43%