missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UNBS5162, MedChemExpress

Produktkod. p-200099657
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16483107

Brand: Medchem Express HY16509

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.

UNBS5162 is a pan-antagonist of CXCL chemokine expression, with anti-tumor activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material UNBS5162
Fysisk form Solid
CAS 956590-23-1
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H18N4O3
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 21.5 mg/mL (65.88 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(N)NC1=CC2=CC=CC(C(N(CCN(C)C)C3=O)=O)=C2C3=C1
Molekylvikt (g/mol) 326.35
Formel vikt 326.35
Procent renhet 99.43%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.