Läs mer
Tocris Bioscience™ UNC 0224
Beskrivning
Potent G9a and GLP inhibitor (IC50 values are 15 and 20 nM in a ThioGlo assay, respectively). Exhibits >1000-fold selectivity for G9a over SET7, SET8 and SET9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC 0224 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 485.67 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 485.677 |