Läs mer
Tocris Bioscience™ UNC 2327
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-5545620
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18725758
Brand: Tocris Bioscience™ 5057/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Allosteric inhibitor of PRMT3
UNC 2327 is an allosteric inhibitor of protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3) (IC50 = 230 nM). Noncompetitive with both the peptide substrate and cofactor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp UNC 2327
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 319.38
For Research Use Only