Läs mer
UNC 669, MedChemExpress
Produktkod. 16482927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16482927 50 mg -
16476956 100 mg 100mg
16406868 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16482927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15839
MedChemExpress UNC 669, a ligand for a methyl-lysine binding domain, is a potent L3MBTL1 (IC50=4.2 uM) and L3MBTL3 (3.1 uM) inhibitor.
UNC 669, a ligand for a methyl-lysine binding domain, is a potent L3MBTL1 (IC50=4.2 uM) and L3MBTL3 (3.1 uM) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UNC 669
CAS 1314241-44-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H20BrN3O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (147.82 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC(Br)=CN=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Molekylvikt (g/mol) 338.24
Formel vikt 338.24
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death