missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

UNC0379, MedChemExpress

Produktkod. 16485098
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16485098 10 mg
16455826 100 mg
16451337 50 mg
16417827 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16485098 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12335

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress UNC0379 is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.

UNC0379 is a selective, substrate-competitive inhibitor of lysine methyltransferase SETD8 (KMT5A) with an IC50 of 7.3 μM, KD value of 18.3 μM. UNC0379 can be used in the research of inflammation and cancers, such as pulmonary fibrosis, ovarian cancer, neuroblastoma.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material UNC0379
CAS 1620401-82-2
Färg Earth Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H35N5O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OC)C=C2C(N=C(N3CCCC3)N=C2NCCCCCN4CCCC4)=C1
Molekylvikt (g/mol) 413.56
Formel vikt 413.56
Procent renhet 99.53%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.