Läs mer
UNC119B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Produktkod. 18393304 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18393304 100 μg
1 options
Produktkod. 18393304 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP317146100UL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
UNC119B Polyclonal antibody specifically detects UNC119B in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen UNC119B
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.04 to 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25 to 2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulering PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Gene Alias POC7 centriolar protein homolog B, POC7B, unc119 homolog B, unc-119 homolog B (C. elegans)
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: IRDLETGTVLFEIAKPCVSDQEEDEEEGGGDVDISAGR
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Proteases & Other Enzymes
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84747
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG