Läs mer
UNC1215, MedChemExpress
Beskrivning
UNC1215 is a potent and selective inhibitor for the methyllysine (Kme) reading domain function of L3MBTL3 with a Kd value of 120 nM and an IC50 of 40 nM. UNC1215 has the potential to treat malignant brain tumor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC1215 |
| CAS | 1415800-43-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C32H43N5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 270 mg/mL (509.70 mM) |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C(N2CCC(N3CCCC3)CC2)=O)C=C1NC4=CC=CC=C4)N5CCC(N6CCCC6)CC5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.72 |
| Formel vikt | 529.72 |
| Visa mer |