Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC1999 |
| CAS | 1431612-23-5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Molekylformel | C33H43N7O2 |
| Formel vikt | 569.75 |
| Fysisk form | Fast |
| Produkttyp | Reagens |
| Renhet | 95% |