Läs mer
UNC1999, MedChemExpress
Beskrivning
UNC1999 is a SAM-competitive, potent and selective inhibitor of EZH2/1 with IC50s of <10 nM and 45 nM, repectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC1999 |
| CAS | 1431612-23-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H43N7O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (175.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble) |
| LEDER | O=C1C(CNC(C2=C(C=NN3C(C)C)C3=CC(C4=CN=C(N5CCN(C(C)C)CC5)C=C4)=C2)=O)=C(CCC)C=C(C)N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 569.74 |
| Formel vikt | 569.74 |
| Visa mer |