Läs mer
UNC2541, MedChemExpress
Beskrivning
UNC2541 is a potent and Mer tyrosine kinase (MerTK)-specific inhibitor, binds in the MerTK ATP pocket, with an IC50 of 4.4 nM, more selective over Axl, Tyro3 and Flt3. UNC2541 inhibits phosphorylated MerTK (pMerTK
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC2541 |
| CAS | 1612782-86-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H34FN7O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (21.21 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(C(C(NCCCC[C@@H]1N)=N2)=CN=C2NCCCCCCNC1=O)NCC3=CC=C(F)C=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 471.57 |
| Formel vikt | 471.57 |
| Visa mer |