Läs mer
UNC2881, MedChemExpress
Beskrivning
UNC2881 is a potent and specific Mer kinase inhibitor
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC2881 |
| CAS | 1493764-08-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H33N7O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 44 mg/mL (94.91 mM) |
| LEDER | CCCCNC1=NC(N[C@H]2CC[C@H](O)CC2)=C(C(NCC3=CC=C(N4C=NC=C4)C=C3)=O)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 463.58 |
| Formel vikt | 463.58 |
| Visa mer |