missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
UNC3866, MedChemExpress
Beskrivning
UNC3866 is a potent antagonist of the CBX7-H3 interaction as determined by AlphaScreen (IC50=66±1.2 nM) and is more than 100-fold selective for CBX7 over the other nine members of this methyl-lysine (Kme) reader panel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | UNC3866 |
| CAS | 1872382-47-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C43H66N6O8 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 27 mg/mL (33.96 mM) |
| LEDER | CC(C)(C)C1=CC=C(C(N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C(N[C@@H](C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCCN(CC)CC)C(N[C@H](C(OC)=O)CO)=O)=O)=O)=O)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 795.02 |
| Formel vikt | 795.02 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?