Läs mer
UNC926, MedChemExpress
Produktkod. 16493107
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493107 50 mg 50mg
16473526 25 mg -
16467068 10 mg -
16419617 5 mg -
16417116 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493107 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16510
MedChemExpress UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
UNC926 is a methyl-lysine (Kme) reader domain inhibitor that inhibits L3MBTL1 with an IC50 of 3.9 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material UNC926
CAS 1184136-10-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H21BrN2O
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 155 mg/mL (459.60 mM)
LEDER O=C(C1=CC=CC(Br)=C1)N2CCC(N3CCCC3)CC2
Molekylvikt (g/mol) 337.25
Formel vikt 337.25
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death