Läs mer
gamma-Undekalonen, 98 %
Produktkod. 10676271 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10676271 25 mL Glasflaska 25ml
10792675 100 mL Glasflaska 100ml
10249873 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10676271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 259490250
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-67-6
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.28
MDL-nummer MFCD00005405
InChI-nyckel PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
PubChem CID 7714
IUPAC-namn 5-heptyloxolan-2-on
LEDER CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-Undecalactone
Färg Färglös
Densitet 0.9425g/mL, 0.9425
Kokpunkt 286,0 °C
Flampunkt 145 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4490 till 1,4540
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 184.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • y-Undecalactone
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshante.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.