Läs mer
Undecanal, 97 %
Produktkod. 11483127
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483127 25 g 25g
11493127 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16101.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-44-7 | C11H22O | 170,296 g/mol
Undecanal används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Undecanal används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Löslig i dipropylenglykol, fixerade oljor
, propylenglykol och vatten (14,27 mg/L vid 25 C)°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser. Den är känslig för luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-44-7
Molekylformel C11H22O
Molekylvikt (g/mol) 170.296
MDL-nummer MFCD00007016
InChI-nyckel KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanaldehyde, n-undecanal, undecyl aldehyde, undecylic aldehyde, 1-undecanal, undecylaldehyde, hendecanal, hendecanaldehyde, aldehyde c-11, n-undecyl aldehyde
PubChem CID 8186
ChEBI CHEBI:46202
IUPAC-namn undecanal
LEDER CCCCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecanal
Smältpunkt -2 °C
Densitet 0.827
Kokpunkt 110 °C till 112 °C (12 mmHg)
Flampunkt 95 °C (203 °F)
Linjär formel CH3(CH2)9CHO
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 25 g
Beilstein 1753213
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i dipropylenglykol, fixerade oljor, propylenglykol och vatten (14,27 mg/L vid 25 °C)
Formel vikt 170.3
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.